Principaux documents
88539
Sigma-Aldrich
Ethyl azidoacetate solution
~30% in methylene chloride (NMR)
50 ML
362.00 CHF
362.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
362.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
N3CH2COOCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.12
Beilstein:
4247209
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
362.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solution
Niveau de qualité
Concentration
~30% in methylene chloride (NMR)
Groupe fonctionnel
azide
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
Clé InChI
HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable