Principaux documents
88074
Sigma-Aldrich
4,4′,4′′,4′′′-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzenesulfonic acid) tetrasodium salt hydrate
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
meso-Tetraphenylporphine-4,4′,4″,4″′-tetrasulfonic acid tetrasodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H26N4Na4O12S4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1022.92 (anhydrous basis)
Beilstein:
5488862
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
core: porphyrin
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Photocatalysis
Impuretés
water (report result)
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)c7ccc(n7)c(-c8ccc(cc8)S([O-])(=O)=O)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4O12S4.4Na.H2O/c49-61(50,51)29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(45-33)42(26-3-11-30(12-4-26)62(52,53)54)37-21-23-39(47-37)44(28-7-15-32(16-8-28)64(58,59)60)40-24-22-38(48-40)43(36-20-18-34(41)46-36)27-5-13-31(14-6-27)63(55,56)57;;;;;/h1-24,45,48H,(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;;;;
Clé InChI
LMNVUEGSCDLLCZ-FLYAKZGESA-J
Description générale
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Remarque sur l'analyse
max. Absorption (in Methanol): 412-416 nm
Autres remarques
Metal complexes are employed in very sensitive chemiluminescence analyses[1]
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
M. Motsenbocker et al.
Analytical Chemistry, 65, 397-397 (1993)