Principaux documents
87726
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate
crystallized, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
N,N,N-trimethyl-methanaminium sulfate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)4N(HSO4) · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.23
Beilstein:
4829202
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (T)
Forme
crystals
Qualité
crystallized
Chaîne SMILES 
O.C[N+](C)(C)C.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H12N.H2O4S.H2O/c2*1-5(2,3)4;/h1-4H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Clé InChI
VSJXNAHOWBCQRE-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Crystals of tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate generally exhibit ferroelectricity in the temperature range from -104 °C to 40 °C.[1]
Application
Tetramethylammonium hydrogen sulfate monohydrate can be used as a phase transfer catalyst in polymer synthesis.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ferroelectric properties of tetramethylammonium hydrogen sulfate hydrate (N(CH3)?4HSO4.H2O).
Suzuki, Haruhiko et al.
Jpn J. App. Phys., Part I, 24, 353-355 (1985)
Spontaneous polymer thin film assembly and organization using mutually immiscible side chains.
Sun, F et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(8), 1856-1866 (1996)