Principaux documents
860484
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
99%
Synonyme(s) :
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, 4-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, p-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H18N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30
Beilstein:
96193
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Activité optique
[α]22/D −16.0°, c = 0.5 in H2O
Pf
210-212 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
Remplacé(e)(s) par