Principaux documents
856126
Sigma-Aldrich
Methyl O-methylpodocarpate
97%
1 G
736.00 CHF
736.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
736.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H26O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.41
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
736.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
129-131 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@]1(C)CCC[C@@]2(C)C1CCc3ccc(OC)cc23
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-10-5-11-19(2,17(20)22-4)16(18)9-7-13-6-8-14(21-3)12-15(13)18/h6,8,12,16H,5,7,9-11H2,1-4H3/t16-,18-,19+/m1/s1
Clé InChI
BSKWXDWRTACMCC-QRQLOZEOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable