Principaux documents
82164
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyloxy)benzaldehyde
>97.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro Beilstein :
5499455
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>97.0%
Forme
liquid
Impuretés
≤2% free acid
Couleur
clear yellow-green
Indice de réfraction
n20/D 1.534
Densité
1.023 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)Oc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)13-10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
VWSFZYXXQDKXKQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter