Principaux documents
809640
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
DHEA-2,2,3,4,4-d5
1 MG
295.00 CHF
295.00 CHF
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
295.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19D5H23O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
295.00 CHF
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1CCC2C3CC=C4C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14?,15?,16?,18-,19-/m0/s1/i7D2,11D2,13D
Clé InChI
FMGSKLZLMKYGDP-WJKQEKIRSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Saé Muñiz-Hernández et al.
Microorganisms, 9(3) (2021-04-04)
Toxoplasmosis is a zoonotic disease caused by the apicomplexa protozoan parasite Toxoplasma gondii. This disease is a health burden, mainly in pregnant women and immunocompromised individuals. Dehydroepiandrosterone (DHEA) has proved to be an important molecule that could drive resistance against