Principaux documents
808741
Sigma-Aldrich
Isopropyl methanesulfonate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H10O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
Fp: 219°F
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.419
Densité
1.1351 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(OC(C)C)C
InChI
1S/C4H10O3S/c1-4(2)7-8(3,5)6/h4H,1-3H3
Clé InChI
SWWHCQCMVCPLEQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F
Point d'éclair (°C)
104 °C
Francesco Marchetti et al.
Archives of toxicology, 95(3), 1103-1116 (2021-01-29)
The Organisation for Economic Co-Operation and Development Test Guideline 488 (TG 488) uses transgenic rodent models to generate in vivo mutagenesis data for regulatory submission. The recommended design in TG 488, 28 consecutive daily exposures with tissue sampling three days