803650
SBAP (succinimidyl 3-(bromoacetamido)propionate)
Produits recommandés
Essai
≥90%
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
307.1
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
DMSO or DMF: soluble
Groupe fonctionnel
NHS ester
bromo
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(CCC1=O)N1OC(CCNC(CBr)=O)=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-5-6(13)11-4-3-9(16)17-12-7(14)1-2-8(12)15/h1-5H2,(H,11,13)
Clé InChI
WGMMKWFUXPMTRW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Reactive groups: NHS ester and bromoacetyl
- Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
- NHS ester reacts with primary amines at pH 7-9 to form a stable amide bond
- Bromacetyl group reacts with sulfhydryl groups at pH > 7.5 to form stable thioether bonds
- Non-cleavable
- Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
- Spacer maintains peptide-like character in the crosslinked species
- Resulting crosslink is susceptible to acid hydrolysis
- Useful for preparing cyclic peptides and peptide conjugates
Attention
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable