Principaux documents
803065
Sigma-Aldrich
Progesterone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, 99 atom % 13C, 98% (CP)
1 ML
817.00 CHF
817.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 ML
817.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C18H30O2
Poids moléculaire :
317.44
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
817.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solution
Concentration
100 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@]12C(CC[C@@H]2C(C)=O)C3CCC4=[13CH][13C]([13CH2]C[C@]4(C)C3CC1)=O
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16?,17-,18?,19?,20+,21-/m1/s1/i8+1,12+1,15+1
Clé InChI
RJKFOVLPORLFTN-LLYMGNADSA-N
Catégories apparentées
Application
This product may be used as an analytical standard.
Conditionnement
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F
Point d'éclair (°C)
2 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1