Principaux documents
802875
Sigma-Aldrich
Dibutyl-d18 phosphate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8D18HO4P
Poids moléculaire :
228.32
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+18
Chaîne SMILES 
O=P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H19O4P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
Clé InChI
JYFHYPJRHGVZDY-VAZJTQEUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157.0 °C - closed cup