797707
Gold nano-urchins
90 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Synonyme(s) :
Gold nano-urchins, Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
Description
Particles:∼5.37E+9/mL
Forme
liquid
nanourchin
DO
1
Diamètre
90 nm
Taille moy. des particules
90 nm
λmax
630 nm
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.