Principaux documents
797189
Sigma-Aldrich
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt trihydrate
1 G
60.50 CHF
60.50 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
60.50 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H20N5Na2O16P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
605.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
60.50 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
ether
phosphate
Chaîne SMILES 
O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
Clé InChI
MWEQTWJABOLLOS-AZGWGOJFSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Silke Lehmann et al.
PloS one, 15(6), e0234154-e0234154 (2020-06-05)
Phytohormones mediate most diverse processes in plants, ranging from organ development to immune responses. Receptor protein complexes perceive changes in intracellular phytohormone levels and trigger a signaling cascade to effectuate downstream responses. The in planta analysis of elements involved in