Documents
797030
Sigma-Aldrich
3-Bromoisoquinoline
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
BrC1=CC2=C(C=N1)C=CC=C2
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-6H
Clé InChI
ZWJYXJDEDLXUHU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable