Principaux documents
795240
Sigma-Aldrich
2-[2-(3-Prop-1-en-2-ylphenyl)propan-2-ylcarbamoyloxy]ethyl methacrylate
contains ≤500 ppm phenothiazine as inhibitor, 95%
Synonyme(s) :
2-[2-(3-Prop-1-en-2-ylphenyl)propan-2-ylcarbamoyloxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.41
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
liquid
Contient
≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
Densité
1.102 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=C(C)C1=CC(C(C)(C)NC(OCCOC(C(C)=C)=O)=O)=CC=C1
InChI
1S/C19H25NO4/c1-13(2)15-8-7-9-16(12-15)19(5,6)20-18(22)24-11-10-23-17(21)14(3)4/h7-9,12H,1,3,10-11H2,2,4-6H3,(H,20,22)
Clé InChI
XZWLUVUMBIRBOF-UHFFFAOYSA-N
Application
This monomer is commonly used in the formulation of hydrogel for contact lenses and other ophthalmic devices.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable