Key Documents
78953
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)-2-methylpropionic acid
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(R)-Boc-β2-Homoala-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Numéro Beilstein :
7202037
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
crystals
Activité optique
[α]20/D −12±2°, c = 1% in DMF
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
88 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](CNC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)5-10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m1/s1
Clé InChI
GDQRNRYMFXDGMS-ZCFIWIBFSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable