779709
1-Azido-4-(trifluoromethoxy) benzene solution
0.25 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
About This Item
Essai
≥95.0% (HPLC)
Concentration
0.25 M in tert-butyl methyl ether
Impuretés
≤2.0% water
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-27.4 °F
Point d'éclair (°C)
-33 °C