Documents
778184
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-aspartic acid-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H915NO5
Poids moléculaire :
176.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC(C[C@H]([15NH]C(C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i7+1
Clé InChI
OTCCIMWXFLJLIA-SYHVIQRDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable