Principaux documents
776599
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-Tyr(tBu)-OH
97%
500 MG
248.00 CHF
248.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
248.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H32N2O6
Poids moléculaire :
516.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
248.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
168-171 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC([C@@H](NC(CNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)=O)CC4=CC=C(OC(C)(C)C)C=C4)=O
InChI
1S/C30H32N2O6/c1-30(2,3)38-20-14-12-19(13-15-20)16-26(28(34)35)32-27(33)17-31-29(36)37-18-25-23-10-6-4-8-21(23)22-9-5-7-11-24(22)25/h4-15,25-26H,16-18H2,1-3H3,(H,31,36)(H,32,33)(H,34,35)/t26-/m0/s1
Clé InChI
SLKZAIKXJIWNHP-SANMLTNESA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable