Principaux documents
776491
Sigma-Aldrich
1H,1H-Perfluorooctyl methacrylate
contains MEHQ as inhibitor, 96%
Synonyme(s) :
1,1-Dihydroperfluorooctyl methacrylate, 1H,1H-Pentadecafluorooctyl methacrylate, 1H,H-Pentadecafluoro-1-octyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluoro-1-octyl methacrylate, Methacrylic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctyl ester, Nyebar
5 G
88.10 CHF
25 G
281.00 CHF
88.10 CHF
Date d'expédition estimée le21 mars 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
88.10 CHF
25 G
281.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H7F15O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
88.10 CHF
Date d'expédition estimée le21 mars 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
liquid
Contient
MEHQ as inhibitor
Densité
1.574 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
methacrylate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H7F15O2/c1-4(2)5(28)29-3-6(13,14)7(15,16)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)27/h1,3H2,2H3
Clé InChI
RUEKTOVLVIXOHT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
226.9 °F
Point d'éclair (°C)
108.3 °C