745774
8-Amino-1-octanethiol hydrochloride
95%
Synonyme(s) :
8-Mercaptooctylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
158-163 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
SCCCCCCCCN.Cl
InChI
1S/C8H19NS.ClH/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10;/h10H,1-9H2;1H
Clé InChI
CCWZBRKMJBSNQS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable