Principaux documents
775576
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodo-pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3ClIN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
71-81 °C
Groupe fonctionnel
chloro
iodo
Chaîne SMILES 
Clc1ccncc1I
InChI
1S/C5H3ClIN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
Clé InChI
GPFGRYFMMHDHGA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable