Principaux documents
775487
Sigma-Aldrich
(R)-β-Fluorophenethylamine hydrochloride
95%
Synonyme(s) :
R)-β-Fluorobenzeneethanamine hydrochloride, (R)-β-Fluoro-β-phenylethylamine hydrochloride, (R)-β-Fluorobenzeneethanamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10FN · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
190-200 °C
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
phenyl
Chaîne SMILES 
NC[C@H](F)C1=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C8H10FN.ClH/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,10H2;1H/t8-;/m0./s1
Clé InChI
ULMDYGAIJJWADH-QRPNPIFTSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable