774251
Ethylene sulfite
≥99.0%
Synonyme(s) :
1,3,2-Dioxathiolan-2-oxide, Cyclic ethylene sulfite, ES, Glycol sulfite
Niveau de qualité
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.447
pb
159.1 °C (lit.)
Densité
1.426 g/mL at 25 °C (lit.)
1.433 g/mL at 25 °C
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
O=S1OCCO1
InChI
1S/C2H4O3S/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2H2
Clé InChI
WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.1 °F
Point d'éclair (°C)
91.7 °C
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.