Principaux documents
772615
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1-propanol
95%
Synonyme(s) :
2,2-Difluoropropanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6F2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.08
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.349
Densité
1.164 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C3H6F2O/c1-3(4,5)2-6/h6H,2H2,1H3
Clé InChI
CKLONJANQGBREW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
88.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31.1 °C - closed cup