Principaux documents
768855
Sigma-Aldrich
7-Bromo-3,4-dihydroisoquinoline
98.5-100% (GC)
Synonyme(s) :
7-Bromo-3,4-dihydroisoquinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.07
Beilstein:
1238319
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98.5-100% (GC)
Forme
solid
Adéquation
corresponds for identity (IR)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
BrC1=CC=C2C(C=NCC2)=C1
InChI
1S/C9H8BrN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-2,5-6H,3-4H2
Clé InChI
YQQLGLRTMLGKDQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable