Principaux documents
768081
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)-N,N,N-trimethylbenzylammonium triflate
96%
Synonyme(s) :
1-(2-(Diphenylphosphino)phenyl)-N,N,N-trimethylmethanaminium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H25F3NO3PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
483.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
154-159 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)CC1=C(C=CC=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]S(=O)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C22H25NP.CHF3O3S/c1-23(2,3)18-19-12-10-11-17-22(19)24(20-13-6-4-7-14-20)21-15-8-5-9-16-21;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-17H,18H2,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
OTAHBMHXZGOAGA-UHFFFAOYSA-M
Application
Phosphine ligand for Pd catalysis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable