Principaux documents
767891
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyacetone-2-13C dimer
99% 13C, 95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2C4H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99% 13C
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[13C]1(O)CO[13C](CO)(O)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2/i5+1,6+1
Clé InChI
KEQUNHIAUQQPAC-MPOCSFTDSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable