Principaux documents
766992
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-fluorobenzylphosphonate
97%
Synonyme(s) :
Diethyl (p-fluorophenyl)methanephosphonate, [(4-Fluorophenyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H16FO3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.483
Densité
1.143 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
phosphonate
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(Cc1ccc(F)cc1)OCC
InChI
1S/C11H16FO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Clé InChI
FIYRZOAUPPNGAO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available