Principaux documents
766828
Sigma-Aldrich
Choline-1,2-13C2 chloride
99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3N(Cl)13CH213CH2OH
Poids moléculaire :
141.61
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
≥99% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O[13CH2][13CH+][N+](C)(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C5H13NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h4,7H,5H2,1-3H3;1H/q+2;/p-1/i4+1,5+1;
Clé InChI
TVXMFJVHCFUXJG-BIZAMFJHSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable