Principaux documents
766526
Sigma-Aldrich
3-Allyloxy-1-Boc-azetidine
Synonyme(s) :
3-Allyloxyazetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 3-allyloxyazetidine-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.455
pb
220-245 °C
Densité
0.996 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)OCC=C
InChI
1S/C11H19NO3/c1-5-6-14-9-7-12(8-9)10(13)15-11(2,3)4/h5,9H,1,6-8H2,2-4H3
Clé InChI
PZYUTLNRBHWRIR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable