Principaux documents
766518
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethoxyamine hydrochloride
Synonyme(s) :
O-(2,2,2-Trifluoroethyl)hydroxylamine hydrochloride
250 MG
81.50 CHF
81.50 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
81.50 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H5ClF3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
81.50 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
161-163 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NOCC(F)(F)F.Cl
InChI
1S/C2H4F3NO.ClH/c3-2(4,5)1-7-6;/h1,6H2;1H
Clé InChI
MIQJCHKNVAHUGJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable