Principaux documents
76491
Sigma-Aldrich
Pentacontane
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
n-Pentacontane
250 MG
272.00 CHF
1 G
466.00 CHF
272.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
272.00 CHF
1 G
466.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)48CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
703.34
Beilstein:
1807879
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
272.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
flakes
Pf
91-95 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C50H102/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-50H2,1-2H3
Clé InChI
PFLUOWJPZLHUEA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable