Principaux documents
763306
Sigma-Aldrich
4,4′-Diiodo-2,2′-dimethyl-1,1′-biphenyl
97%
Synonyme(s) :
4,4′-Diiodo-2,2′-dimethylbiphenyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H12I2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
Essai
97%
Forme
solid
Pf
95-100 °C
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
Cc1cc(I)ccc1-c2ccc(I)cc2C
InChI
1S/C14H12I2/c1-9-7-11(15)3-5-13(9)14-6-4-12(16)8-10(14)2/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
WHFMNDMHTIOIMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable