Documents
762695
Sigma-Aldrich
1H-Indene-2-boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
57-77 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)C1=Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H9BO2/c11-10(12)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-5,11-12H,6H2
Clé InChI
VBMIZCKXRRAXBK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable