76260
Paraldehyde
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxacyclohexane, s-Trimethyltrioxymethylene, Acetaldehyde trimer, NSC 9799, Paracetaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV
Indice de réfraction
n20/D 1.405
Point d'ébullition
123-124 °C
Densité
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1OC(C)OC(C)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Modified Sanford reaction
- Synthesis of N-arylbenzoquinaldinium derivatives with antimicrobial activity
- Hydroformylation of alkenylamines
- Studies of molecules with inhibitory activity against HIV-1 integrase
- Irregular Wittig reactions for the formation of α-hydroxyketones
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup