Principaux documents
761753
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylbenzothiazole
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6BrNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
75-80 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1nc2cc(Br)ccc2s1
InChI
1S/C8H6BrNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
OLQKNZNXLBILDD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable