Documents
761044
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide-d4
98 atom % D, 90% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2D4ClO3P
Poids moléculaire :
146.50
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
90% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])OP(O1)(Cl)=O
InChI
1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2/i1D2,2D2
Clé InChI
SBMUNILHNJLMBF-LNLMKGTHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable