Principaux documents
756377
Sigma-Aldrich
3-(2-Acetoxy-4,6-dimethylphenyl)-3-methylbutyric acid
97%
Synonyme(s) :
2-(Acetyloxy)-β,β,4,6-tetramethylbenzenepropanoic acid, 3-(2-Acetoxy-4,6-dimethylphenyl)-3-methylbutanoic acid
100 MG
173.00 CHF
1 G
803.00 CHF
173.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mars 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
173.00 CHF
1 G
803.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
173.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mars 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
113-118 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1cc(C)cc(C)c1C(C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-9-6-10(2)14(12(7-9)19-11(3)16)15(4,5)8-13(17)18/h6-7H,8H2,1-5H3,(H,17,18)
Clé InChI
IRUYOPOSEOEWIN-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as a trimethyl lock in stable chromogenic substrates for esterases[1]
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Michael N Levine et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 13(2), 204-211 (2008-02-29)
p-Nitrophenyl acetate is the most commonly used substrate for detecting the catalytic activity of esterases, including those that activate prodrugs in human cells. This substrate is unstable in aqueous solution, limiting its utility. Here, a stable chromogenic substrate for esterases