Principaux documents
753327
Sigma-Aldrich
Dichloro[(S)-(−)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl]palladium(II)
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C44H32Cl2P2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
800.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H32P2.2ClH.Pd/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;;;/h1-32H;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
VDHAUMFISVWIRX-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable