Principaux documents
750220
Sigma-Aldrich
Dichloro[1,1′-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) acetone adduct
97%
Synonyme(s) :
Pd-107
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H28Cl2FeP2Pd · 0.5C3H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
760.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
176-182 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)=O.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.C3H6O.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;1-3(2)4;;;;/h2*1-14H;1-2H3;2*1H;;/q;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
WMCRPHRRPFWDES-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable