Principaux documents
749346
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6BrClO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
83-88 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-7-3-2-5(4-6(7)8)13(9,10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
LTVLATJRJIBHDR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable