Principaux documents
748870
Sigma-Aldrich
9-Mercaptofluorene
Synonyme(s) :
9-Fluorenethiol, 9-Fluorenthiol, 9-Mercapto-fluoren, Fluorene-9-thiol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H10S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pf
103-107 °C
Chaîne SMILES 
SC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H10S/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13-14H
Clé InChI
GNURAXCIBMZJOG-UHFFFAOYSA-N
Application
This novel material is capable of self-assembly onto gold surfaces. The fluorene group is a precursor for the synthesis of luminophore materials that have longer lifespans and more efficient luminescence.[1]
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Cheol, H. C.; Joo, S. H.; Kim, K.; Jin, J. I.; Shin, H. W.; Kim, Y. R.
Macromolecules, 38, 6336-6336 (2005)
Articles
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.