Documents
748420
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic acid
97%
Synonyme(s) :
2-diphenylphosphanylbenzenesulfonic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H15O3PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
255-260 °C
Chaîne SMILES 
OS(=O)(=O)c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15O3PS/c19-23(20,21)18-14-8-7-13-17(18)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,19,20,21)
Clé InChI
HXVJDHROZFWXHT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic acid can be used as a ligand precursor for the preparation of various transition metal complexes, which are employed as catalysts in the different organic transformations such as Heck reaction, regioselective allylation, hydrogenation of ketones, N-alkylation of amines, and olefin oligomerization and polymerization reactions.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
2-(Diphenylphosphino) benzenesulfonic Acid
Achard, Mathieu and Bruneau, Christian
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis), 1-5 (2001)