Principaux documents
745634
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BrF2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.00
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-3-10-2-1-4(5)6(8)9/h1-3,6H
Clé InChI
KCMMLUVZVBBEFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable