Principaux documents
745413
Sigma-Aldrich
Potassium benzyl cyanocarbamate
Synonyme(s) :
Looper Reagent, Potassium N-cyanocarbamic acid, phenylmethyl ester
5 G
257.00 CHF
257.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
257.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7KN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
257.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
228-232 °C
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES 
[K]N(C#N)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8N2O2.K/c10-7-11-9(12)13-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
HZBHQPNPJVDRMR-UHFFFAOYSA-M
Application
In tandem with TMSCl, product generates an in situ N-silylcarbodiimide that rapidly guanylates a variety of amines at room temperature.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Looper; R. E.;
The Journal of Organic Chemistry, 76, 6957-6957 (2011)