Principaux documents
745189
Sigma-Aldrich
(2-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, Mesityl(o-tolyl)iodonium triflate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H18F3IO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.29
Beilstein:
7965987
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Composition
carbon content, 40.7-43.2%
Groupe fonctionnel
fluoro
iodo
triflate
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)c([I+]c2ccccc2C)c(C)c1
InChI
1S/C16H18I.CHF3O3S/c1-11-9-13(3)16(14(4)10-11)17-15-8-6-5-7-12(15)2;2-1(3,4)8(5,6)7/h5-10H,1-4H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
QFMYCPNBAGXLDL-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable