Principaux documents
744212
Sigma-Aldrich
Diethyl carbamoylmethylphosphonate
95%
Synonyme(s) :
Diethyl 2-amino-2-oxoethylphosphonate, Diethyl aminocarbonylmethylphosphonate
1 G
42.50 CHF
42.50 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
42.50 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14NO4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.15
Beilstein:
1777584
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
42.50 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (CHN)
95%
Forme
powder
Composition
carbon, 34.9-38.9%
nitrogen, 6.8-7.6%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Groupe fonctionnel
amide
phosphonate
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(CC(N)=O)OCC
InChI
1S/C6H14NO4P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H2,7,8)
Clé InChI
QPVCUQOSWAXEOQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable