742805
Methanethiol
≥98.0%
Synonyme(s) :
Mercaptan C1, Methyl mercaptan
About This Item
Densité de vapeur
1.66 (vs air)
Pression de vapeur
1536 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.0%
Forme
gas
Limite d'explosivité
21.8 %
pb
6 °C (lit.)
Pf
−123 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thiol
Chaîne SMILES
CS
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
LSDPWZHWYPCBBB-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup