Documents
741612
Sigma-Aldrich
Diisopropylamine-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
DIPA-13C6
About This Item
Formule linéaire :
(13CH3)213CHNH13CH(13CH3)2
Poids moléculaire :
107.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
84 °C (lit.)
Pf
-61 °C (lit.)
Densité
0.764 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH]([13CH3])N[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
UAOMVDZJSHZZME-IDEBNGHGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C